Drukuj
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzoic acid
OR908194-1G OR908194-5G
APOSOR908194-1GEA 443 PLN
APOSOR908194-1G APOSOR908194-5G
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid 97%
3-tert-Butyl-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016535
Numer CAS: 66737-88-0