Drukuj
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908186-1G OR908186-5G
APOSOR908186-1GEA 1240 PLN
APOSOR908186-1G APOSOR908186-5G
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate 98%
Methyl 3-(acetyloxy)benzoate
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.184 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00092814
Numer CAS: 24781-23-5