Drukuj
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908181-1G OR908181-5G
APOSOR908181-1GEA 1350 PLN
APOSOR908181-1G APOSOR908181-5G
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid 96%
4-(Isopropylsulphanyl)benzoic acid
Formuła: C₁₀H₁₂O₂S
MW: 196.266 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09735126
Numer CAS: 13205-50-0