Drukuj
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908142-1G OR908142-5G
APOSOR908142-1GEA 377 PLN
APOSOR908142-1G APOSOR908142-5G
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01168919
Numer CAS: 20876-99-7