Drukuj
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908131-1G OR908131-250MG
APOSOR908131-1GEA 516 PLN
APOSOR908131-1G APOSOR908131-250MG
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄ClNO
MW: 153.566 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16999195
Numer CAS: 51748-01-7