Drukuj
2-Methyleneglutaric acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR908110-1G OR908110-250MG
APOSOR908110-1GEA 3020 PLN
APOSOR908110-1G APOSOR908110-250MG
2-Methyleneglutaric acid 96%
2-Methyleneglutaric acid
Formuła: C₆H₈O₄
MW: 144.125 g/mol
Temp. topnienia: 131…132 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD06208028
Numer CAS: 3621-79-2