Drukuj
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908089-1G OR908089-5G
APOSOR908089-1GEA 946 PLN
APOSOR908089-1G APOSOR908089-5G
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(3-Cyanophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formuła: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.21 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03159449
Numer CAS: 101946-36-5