Drukuj
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908057-1G OR908057-250MG
APOSOR908057-1GEA 2870 PLN
APOSOR908057-1G APOSOR908057-250MG
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid 95%
3-Chloro-2-ethylbenzoic acid
Formuła: C₉H₉ClO₂
MW: 184.62 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18410965
Numer CAS: 67648-15-1