Drukuj
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908053-1G OR908053-5G
APOSOR908053-1GEA 168 PLN
APOSOR908053-1G APOSOR908053-5G
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate 98%
Methyl 5-methoxy-2-methylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11045607
Numer CAS: 73502-03-1