Drukuj
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR908045-1G OR908045-5G
APOSOR908045-1GEA 1100 PLN
APOSOR908045-1G APOSOR908045-5G
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Cyano-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.199 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07186286
Numer CAS: 33322-63-3