Drukuj
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR907935-1G OR907935-5G
APOSOR907935-1GEA 667 PLN
APOSOR907935-1G APOSOR907935-5G
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate 96%
Methyl 3-(2-bromoacetyl)benzoate
Formuła: C₁₀H₉BrO₃
Temp. topnienia: 68…70 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09834617
Numer CAS: 27475-19-0