Drukuj
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR907662-10G OR907662-1G OR907662-5G
APOSOR907662-10GEA 5010 PLN
APOSOR907662-10G APOSOR907662-1G APOSOR907662-5G
(E)-3-Iodoacrylic acid 97%
(E)-3-Iodoacrylic acid
Formuła: C₃H₃IO₂
MW: 197.959 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09265244
Numer CAS: 6372-02-7