Drukuj
Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (Cyclohexylmethyl)boronic acid
OR907478-1G OR907478-5G
APOSOR907478-1GEA 298 PLN
APOSOR907478-1G APOSOR907478-5G
Cyclohexylmethylboronic acid 98%
Cyclohexylmethylboronic acid
Formuła: C₇H₁₅BO₂
MW: 142.004 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09878538
Numer CAS: 27762-64-7