Drukuj
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906963-1G OR906963-5G
APOSOR906963-1GEA 1450 PLN
APOSOR906963-1G APOSOR906963-5G
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine 95%
5-Methyl-2-propyl-2H-pyrazol-3-ylamine
Formuła: C₇H₁₃N₃
MW: 139.198 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05237221
Numer CAS: 3524-34-3