Drukuj
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906931-1G OR906931-250MG
APOSOR906931-1GEA 2870 PLN
APOSOR906931-1G APOSOR906931-250MG
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Cyano-2-hydroxypyrimidine
Formuła: C₅H₃N₃O
MW: 121.097 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11109807
Numer CAS: 1753-49-7