Drukuj
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906549-100MG OR906549-1G OR906549-250MG
APOSOR906549-100MGEA 946 PLN
APOSOR906549-100MG APOSOR906549-1G APOSOR906549-250MG
2-Isopropylpiperidine hydrochloride 95%
2-Isopropylpiperidine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₇N·ClH
MW: 163.688 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07357628
Numer CAS: 1177339-95-5