Drukuj
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906497-1G OR906497-250MG
APOSOR906497-1GEA 4320 PLN
APOSOR906497-1G APOSOR906497-250MG
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylthiophen-2-yl)acetic acid
Formuła: C₇H₈O₂S
MW: 156.202 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02664815
Numer CAS: 70624-30-5