Drukuj
Methyl D-homoalaninate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: H-D-2-Abu-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-aminobutanoate hydrochloride
OR906452-100G OR906452-25G
APOSOR906452-100GEA 1210 PLN
APOSOR906452-100G APOSOR906452-25G
Methyl D-homoalaninate hydrochloride 98%
Methyl D-homoalaninate hydrochloride
Formuła: C₅H₁₁NO₂·ClH
MW: 153.607 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD10565758
Numer CAS: 85774-09-0