Drukuj
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
Dostawca: Apollo Scientific
OR906223-100MG OR906223-1G OR906223-250MG
APOSOR906223-100MGEA 725 PLN
APOSOR906223-100MG APOSOR906223-1G APOSOR906223-250MG
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 93%
(2S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832437
Numer CAS: 145041-24-3