Drukuj
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (5-Methoxypyridine-2-yl)methanol
OR906110-100MG OR906110-1G OR906110-250MG
APOSOR906110-100MGEA 284 PLN
APOSOR906110-100MG APOSOR906110-1G APOSOR906110-250MG
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol 95%
(5-Methoxypyridin-2-yl)methanol
Formuła: C₇H₉NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235020
Numer CAS: 127978-70-5