Drukuj
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Amino-5-ethyl-1,2,4-triazole, 5-Ethyl-1H-1,2,4-triazol-3-amine, 5-Ethyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
OR905740-1G OR905740-5G
APOSOR905740-1GEA 508 PLN
APOSOR905740-1G APOSOR905740-5G
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine 97%
5-Ethyl-4H-[1,2,4]triazol-3-ylamine
Formuła: C₄H₈N₄
MW: 112.133 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03085910
Numer CAS: 22819-05-2