Drukuj
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR905392-1G OR905392-250MG
APOSOR905392-1GEA 2180 PLN
APOSOR905392-1G APOSOR905392-250MG
Methyl d-4-chlorophenylglycinate 95%
Methyl d-4-chlorophenylglycinate
Formuła: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.634 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784110
Numer CAS: 43189-43-1