Drukuj
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR905340-1G OR905340-250MG
APOSOR905340-1GEA 3420 PLN
APOSOR905340-1G APOSOR905340-250MG
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid 95%
(4-Chloro-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formuła: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188.612 g/mol
Numer MDL: MFCD01114908
Numer CAS: 374913-86-7