Drukuj
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9050T-5MG OR9050T-1MG OR9050T-25MG
APOSOR9050T-5MGEA 2080 PLN
APOSOR9050T-5MG APOSOR9050T-1MG APOSOR9050T-25MG
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
(2R,3S,4R,5S)-1-(But-1-yl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
An extremely potent & selective a-D-galactosidase inhibitor. Also a selective inhibitor of GlcCer synthesis.
Formuła: C₁₀H₂₁NO₄
Temp. topnienia: 123…124 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00269939
Numer CAS: 141206-42-0