Drukuj
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (4-Cyano-3-ethoxyphenyl)boronic acid
OR904323-1G OR904323-250MG
APOSOR904323-1GEA 1120 PLN
APOSOR904323-1G APOSOR904323-250MG
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-ethoxyphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₀BNO₃
MW: 190.992 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19684099
Numer CAS: 2096338-63-3