Drukuj
N-Acetyl-2-piperidone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR903928-1G OR903928-250MG
APOSOR903928-1GEA 1640 PLN
APOSOR903928-1G APOSOR903928-250MG
N-Acetyl-2-piperidone 95%
N-Acetyl-2-piperidone
Formuła: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.168 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800363
Numer CAS: 3326-13-4