Drukuj
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR903431-1G OR903431-250MG
APOSOR903431-1GEA 4240 PLN
APOSOR903431-1G APOSOR903431-250MG
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid 95%
(Oxan-4-ylmethyl)boronic acid
Formuła: C₆H₁₃BO₃
MW: 143.977 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD18861659
Numer CAS: 1350513-18-6