Drukuj
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl morpholine-4-carboxylate
OR903410-100G OR903410-25G
APOSOR903410-100GEA 580 PLN
APOSOR903410-100G APOSOR903410-25G
tert-butyl morpholine-4-carboxylate 98%
tert-butyl morpholine-4-carboxylate
Formuła: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.236 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111782
Numer CAS: 220199-85-9