Drukuj
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR902339-1G OR902339-5G
APOSOR902339-1GEA 754 PLN
APOSOR902339-1G APOSOR902339-5G
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formuła: C₇H₉NO₂S
Temp. topnienia: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14694722
Numer CAS: 501082-56-0