Drukuj
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR902301-1G OR902301-250MG OR902301-5G
APOSOR902301-1GEA 754 PLN
APOSOR902301-1G APOSOR902301-250MG APOSOR902301-5G
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl 4-amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formuła: C₆H₉N₃O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04969986
Numer CAS: 637336-53-9