Drukuj
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR901885-100G OR901885-25G OR901885-5G
APOSOR901885-100GEA 3160 PLN
APOSOR901885-100G APOSOR901885-25G APOSOR901885-5G
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Formuła: C₈H₁₃N₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11055263
Numer CAS: 187533-52-4