Drukuj
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,5-Dichloro-2-nitropyridine
OR901858-1G OR901858-250MG OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA 604 PLN
APOSOR901858-1G APOSOR901858-250MG APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Formuła: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.988 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06254585
Numer CAS: 610278-88-1