Drukuj
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-Chloro-4-(piperidin-1-yl)pyridine
OR901746-1G OR901746-5G
APOSOR901746-1GEA 836 PLN
APOSOR901746-1G APOSOR901746-5G
2-Chloro-4-piperidinopyridine 98%
2-Chloro-4-piperidinopyridine
Formuła: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196.677 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14702602
Numer CAS: 1209459-54-0