Drukuj
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR901542-1G OR901542-250MG OR901542-5G
APOSOR901542-1GEA 882 PLN
APOSOR901542-1G APOSOR901542-250MG APOSOR901542-5G
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-Cyclobutyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formuła: C₁₀H₁₉BO₂
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD22392290
Numer CAS: 1360914-08-4