Drukuj
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 1740 PLN
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formuła: C₁₀H₁₅ClN₂
MW: 198.693 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08667746
Numer CAS: 927965-80-8