Drukuj
Chlorek 4-propylobenzenosulfonylu 96+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR9005-1G OR9005-5G
APOSOR9005-1GEA 116 PLN
APOSOR9005-1G APOSOR9005-5G
Chlorek 4-propylobenzenosulfonylu 96+%
Chlorek 4-propylobenzenosulfonylu
Formuła: C₉H₁₁ClO₂S
Temp. Wrzenia: 275…276 °C
Temp. topnienia: 20…22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041508
Numer CAS: 146949-07-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II