Drukuj
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
OR900488-1G OR900488-5G
APOSOR900488-1GEA 1100 PLN
APOSOR900488-1G APOSOR900488-5G
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride 97%
4-Methyl-1-(methylamino)cyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
Formuła: C₉H₁₆N₂·ClH
MW: 188.698 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22689114
Numer CAS: 1420800-13-0