Drukuj
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR900341-1G OR900341-5G
APOSOR900341-1GEA 203 PLN
APOSOR900341-1G APOSOR900341-5G
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile 98%
4-(2-Methylpropoxy)benzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₃NO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08274895
Numer CAS: 5203-15-6