Drukuj
4-Methylsulphonylanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-Methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
OR900068-1G OR900068-5G
APOSOR900068-1GEA 284 PLN
APOSOR900068-1G APOSOR900068-5G
4-Methylsulphonylanisole 98%
4-Methylsulphonylanisole
Formuła: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.228 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025069
Numer CAS: 3517-90-6