Drukuj
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR900048-1G OR900048-250MG
APOSOR900048-1GEA 2380 PLN
APOSOR900048-1G APOSOR900048-250MG
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate 96%
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-methylphenyl)piperazine-1-carboxylate
Formuła: C₁₇H₂₃N₃O₂
MW: 301.383 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17214276
Numer CAS: 1027911-78-9