Drukuj
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
OR8944-5G OR8944-100G OR8944-25G
APOSOR8944-5GEA 160 PLN
APOSOR8944-5G APOSOR8944-100G APOSOR8944-25G
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride 98%
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₅H₉NO₂S·HCl
MW: 183.656 g/mol
Temp. topnienia: 158 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068022
Numer CAS: 33305-08-7