Drukuj
5-Nitronicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR8897-1G OR8897-5G
APOSOR8897-1GEA 487 PLN
APOSOR8897-1G APOSOR8897-5G
5-Nitronicotinic acid
5-Nitronicotinic acid
Formuła: C₆H₄N₂O₄
Temp. topnienia: 171…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038690
Numer CAS: 2047-49-6