Drukuj
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1H-indene-1,3(2H)-dione
OR8889-1G OR8889-5G OR8889-250MG
APOSOR8889-1GEA 1280 PLN
APOSOR8889-1G APOSOR8889-5G APOSOR8889-250MG
2-Bromoindane-1,3-dione 96%
2-Bromoindane-1,3-dione
Formuła: C₉H₅BrO₂
Temp. topnienia: 118…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00171530
Numer CAS: 7319-63-3