Drukuj
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-[7-(benzyloxy)-1H-indol-3-yl]propanoic acid
OR8850T-100MG OR8850T-10MG OR8850T-250MG
APOSOR8850T-100MGEA 1390 PLN
APOSOR8850T-100MG APOSOR8850T-10MG APOSOR8850T-250MG
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
7-(Benzyloxy)-DL-tryptophan
Formuła: C₁₈H₁₈N₂O₃
MW: 310.347 g/mol
Temp. topnienia: 234.5…236.0 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00037969
Numer CAS: 66866-40-8