Drukuj
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone, 4-Acetyl-3-methoxyphenol, 1-(4-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
OR8814-1G OR8814-250MG
APOSOR8814-1GEA 580 PLN
APOSOR8814-1G APOSOR8814-250MG
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. topnienia: 136…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038750
Numer CAS: 493-33-4