N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
OR8685-1G
OR8685-250MG
APOSOR8685-1GEA
1550
PLN
APOSOR8685-1G
APOSOR8685-250MG
N,N-Dimethyl-2-[2-(aminomethyl)phenoxy]ethylamine 90%
Formuła:
C₁₁H₁₈N₂O Temp. Wrzenia: 89…91 °C (0,2 mm Hg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08690290 Numer CAS: 91215-97-3 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |