Drukuj
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR8682-1G OR8682-250MG
APOSOR8682-1GEA 1740 PLN
APOSOR8682-1G APOSOR8682-250MG
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole 97%
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indole
Formuła: C₁₀H₁₂N₂
Temp. topnienia: 43…47 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08690264
Numer CAS: 864264-02-8
Jednostka: 3259
ADR: 8,III