Drukuj
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Formyl-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene, 5-Formyl-2-methyl-4-phenyl-1,3-thiazole
OR8672-100MG OR8672-1G OR8672-5G
APOSOR8672-100MGEA 400 PLN
APOSOR8672-100MG APOSOR8672-1G APOSOR8672-5G
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde 97%
2-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
Formuła: C₁₁H₉NOS
Temp. topnienia: 72…75 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08690246
Numer CAS: 857284-11-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III