Drukuj
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromophenyl)cyclopropane
OR8621-1G OR8621-250MG OR8621-5G
APOSOR8621-1GEA 168 PLN
APOSOR8621-1G APOSOR8621-250MG APOSOR8621-5G
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene 99%
1-Bromo-4-cyclopropylbenzene
Formuła: C₉H₉Br
MW: 197.072 g/mol
Temp. Wrzenia: 231 °C
Temp. topnienia: 15 °C
Gęstość: 1.474 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00101828
Numer CAS: 1124-14-7