Drukuj
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrole, 2-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrole
OR8606-1G OR8606-5G
APOSOR8606-1GEA 644 PLN
APOSOR8606-1G APOSOR8606-5G
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
2-Bromo-1-(toluene-4-sulphonyl)-1H-pyrrole
Formuła: C₁₁H₁₀BrNO₂S
MW: 300.172 g/mol
Temp. topnienia: 102…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07364061
Numer CAS: 290306-56-8